Learn More
Heidolph™ StarFish 5-Way Clamp
Artikelnummer. 11781659 Alle ansehen Heidolph Instruments Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Enthält:
Klettbänder aus Silikon
Velcro Riemen
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Enthält Packungsgröße
11781659 Klettbänder aus Silikon 1 Stück
11731709 Velcro Riemen 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11781659 Lieferant Heidolph™ Lieferanten-Nr. 5058102000
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hält Glasbehälter am StarFish Magnetrührer-Arbeitsplatz stabil. Die Heidolph™ Starfish 5-Wege-Klemme hat fünf Teleskoparme, die sich je nach Bedarf verlängern und arretieren lassen.
  • Für MR HEI Magnetrührer und StarFish Workstations.
  • Für Glaswaren jeglicher Größe.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) MR-HEI Magnetrührer
Aufnahmevermögen Glasprodukte
Enthält Klettbänder aus Silikon
Typ Klemme
Spannung 100/115/220/230 V