Learn More
Tenak™ Standard Rack for Microtiterplates, for Upright Freezers, 25 mm Shelf Height
Stainlesss Steel Standard Rack for use in upright freezers is designed to hold microtiterplates.
Brand: Tenak™ TE27536
Additional Details : Gewicht : 5.70000kg
Description
- Für den Einsatz in Tiefkühlschränken
- Die Gestelle können entweder mit einer Platte pro Regal verwendet werden, oder die Platten können gestapelt werden
- Gefertigt aus Edelstahl
Specifications
25 mm | |
Tiefkühlschränke | |
12 x 6 |
540 x 135 x 318 mm | |
Mikrotiterplatten (72) | |
Edelstahl |