Learn More
Tenak™ Standard Rack for Microtiterplates, for Upright Freezers, 25 mm Shelf Height
Stainlesss Steel Standard Rack for use in upright freezers is designed to hold microtiterplates.
Marke: Tenak™ TE27584
Additional Details : Gewicht : 4.20000kg
Beschreibung
- Für den Einsatz in Tiefkühlschränken
- Die Gestelle können entweder mit einer Platte pro Regal verwendet werden, oder die Platten können gestapelt werden
- Gefertigt aus Edelstahl
Spezifikation
25 mm | |
Tiefkühlschränke | |
10 x 7 |
630 x 135 x 265 mm | |
Mikrotiterplatten (70) | |
Edelstahl |