Learn More
Tenak™ Standard Rack for Microtiterplates, for Upright Freezers, 25 mm Shelf Height
Stainlesss Steel Standard Rack for use in upright freezers is designed to hold microtiterplates.
Marke: Tenak™ TE27470
Additional Details : Gewicht : 6.50000kg
Beschreibung
- Für den Einsatz in Tiefkühlschränken
- Die Gestelle können entweder mit einer Platte pro Regal verwendet werden, oder die Platten können gestapelt werden
- Gefertigt aus Edelstahl
Spezifikation
25 mm | |
Tiefkühlschränke | |
15 x 5 |
450 x 135 x 398 mm | |
Mikrotiterplatten (72) | |
Edelstahl |