Learn More
Tenak™ RACK FüR 10 PLATTEN 45MM HöHE, ES, M. RO .
Zur sicheren Aufbewahrung von Mikrotiterplatten in Tiefkühltruhen. TENAK™ Standardgestelle für Mikrotiterplatten können mit allen Tiefkühlgeräten verwendet werden.
Marke: Tenak™ TE27176
Additional Details : Gewicht : 1.45000kg
Beschreibung
- Mit einem Verriegelungsstab zur Sicherung von Kryoboxen
- In verschiedenen Größen erhältlich
- Kann entweder mit einer Platte pro Regal verwendet werden, oder die Platten können gestapelt werden
- Aus Edelstahl.
Spezifikation
Verriegelungsstange | |
Nein | |
Edelstahl | |
Tiefkühltruhe | |
135 x 92 x 651 mm | |
651 mm |
Standard-Rack | |
Für Einlegeböden 45 mm hoch | |
Mikrotiterplatten | |
1 Packung | |
92 mm | |
135 mm |