Learn More
Tenak™ RACK FüR 10 PLATTEN 45MM HöHE, ES, M. RO .
Zur sicheren Aufbewahrung von Mikrotiterplatten in Tiefkühltruhen. TENAK™ Standardgestelle für Mikrotiterplatten können mit allen Tiefkühlgeräten verwendet werden.
75.45 CHF - 120.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Standard-Rack |
---|---|
Enthält | Verriegelungsstange |
Verschluss inklusive | Nein |
Material | Edelstahl |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Mikrotiterplatten |
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B x H) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B x H) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15240894
|
Tenak™
TE27174 |
135 x 92 x 695 mm |
108.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 31-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15200884
|
Tenak™
TE27134 |
135 x 92 x 398 mm |
117.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 31-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15210894
|
Tenak™
TE27168 |
135 x 92 x 465 mm |
91.20 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 31-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15250894
|
Tenak™
TE27176 |
135 x 92 x 651 mm |
114.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 31-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15260894
|
Tenak™
TE27178 |
135 x 92 x 698 mm |
120.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 31-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15270904
|
Tenak™
TE27212 |
135 x 92 x 346 mm |
75.45 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 31-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Mit einem Verriegelungsstab zur Sicherung von Kryoboxen
- In verschiedenen Größen erhältlich
- Kann entweder mit einer Platte pro Regal verwendet werden, oder die Platten können gestapelt werden
- Aus Edelstahl.
Spezifikation
Standard-Rack | |
Nein | |
Mikrotiterplatten | |
1 Packung | |
135 mm |
Verriegelungsstange | |
Edelstahl | |
Tiefkühltruhe | |
92 mm |