Learn More
Caframo™ Standfuß für Rührgeräte
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 12917146
Click to view available options
Länge (metrisch):
1219 mm
Länge (angloamerikanisch):
48 in.
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12917146
Marke: Caframo™ ROD48
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Der Stativstab für Rührer ist kompatibel mit dem Caframo™ A110 Ständer (14-638-265), robuster Ständer. Für größere Mischgefäße und komplexere Konfigurationen.
  • Ersatzstab für Standard-A110 Ständer (14-500-354 und 14-500-2)
  • Auch kompatibel mit Caframo A110 robuster Ständer (14-638-265)
  • Besteht aus einem Rohr aus Edelstahl 304, Durchmesser 1 Zoll (25 mm).
  • Bietet Platz für größere Mischgefäße
    Spezifikation
    Durchmesser (angloamerikanisch) Welle 1 in.
    Durchmesser (metrisch) Welle 25 mm
    Zur Verwendung mit (Geräte) A110 Ständer, A110 robuster Ständer
    Enthält Stangenkappe
    Länge (angloamerikanisch) 48 in.
    Länge (metrisch) 1219 mm
    Typ Haltestange/Befestigungsstange
    Beschichtung Uncoated
    Material Edelstahl