Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Edelstahl-Anschluss-T-Stücke
Bieten Verbindungen mit geringem Totvolumen für eine optimale Chromatographie.
102.00 CHF
Spezifikation
Typ | T-Verbindungsstück aus Edelstahl 1/4 in. x 1/16 in. x 1/16 in. |
---|---|
Material | Edelstahl |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15289113
|
Trajan Scientific and Medical™
103418 |
1/16 x 1/16 x 1/16 Zoll |
102.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 01-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15209123
|
Trajan Scientific and Medical™
1034183 |
T-Verbindungsstück |
102.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15299113
|
Trajan Scientific and Medical™
1034180 |
1/8 x 1/16 x 1/16 Zoll |
102.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Geringes Totvolumen
- HochtemperaturanwendungenLeckfreie Verbindungen
Spezifikation
T-Verbindungsstück aus Edelstahl 1/4 in. x 1/16 in. x 1/16 in. | |
Edelstahl |