Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Edelstahl-Anschluss-T-Stücke
Click to view available options
Beschreibung:
1/16 x 1/16 x 1/16 Zoll
1/8 x 1/16 x 1/16 Zoll
T-Verbindungsstück
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Geringes Totvolumen
- HochtemperaturanwendungenLeckfreie Verbindungen
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | T-Verbindungsstück aus Edelstahl 1/4 in. x 1/16 in. x 1/16 in. |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 1/4 x 1/16 x 1/16 Zoll |
| Beschreibung | T-Verbindungsstück |
| Material | Edelstahl |