Learn More
RETSCH Zwischenbehälter aus Edelstahl für Analysensiebe
Sammelt Proben aus Testsieben. Diese Zwischenschalen aus Edelstahl sind mit mehreren Testsieben und Siebschüttlern je nach Durchmesser kompatibel.
Marke:  RETSCH 60.220.000400
337.25 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23265" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 1.90000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11914432
  • 355.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 24-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Edelstahl
  • Kompatibel mit verschiedenen Testsieben, je nach Durchmesser
  • Hervorragende Produktqualität durch umfangreiche optische Prüfung
  • Fester Siebrahmen
Spezifikation
Spezifikation
400mm
Edelstahl
65 mm
Intermediäre Pfanne
Testsiebe, vibrierender Siebschüttler AS 200 Basis