Learn More
RETSCH Zwischenbehälter aus Edelstahl für Analysensiebe
Alle ansehen Retsch Produkte
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
200mm
400mm
450mm
Höhe (metrisch):
25 mm
50 mm
65 mm
100 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Edelstahl
- Kompatibel mit verschiedenen Testsieben, je nach Durchmesser
- Hervorragende Produktqualität durch umfangreiche optische Prüfung
- Fester Siebrahmen
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Intermediäre Pfanne |
| Material | Edelstahl |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Testsiebe, vibrierender Siebschüttler AS 200 Basis |
| Höhe (metrisch) | 100 mm |
| Außendurchmesser (metrisch) | 450mm |