Learn More
RETSCH Zwischenbehälter aus Edelstahl für Analysensiebe
Sammelt Proben aus Testsieben. Diese Zwischenschalen aus Edelstahl sind mit mehreren Testsieben und Siebschüttlern je nach Durchmesser kompatibel.
Marke: RETSCH 69.220.0050
139.65 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23265" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.40950kg
Beschreibung
- Edelstahl
- Kompatibel mit verschiedenen Testsieben, je nach Durchmesser
- Hervorragende Produktqualität durch umfangreiche optische Prüfung
- Fester Siebrahmen
Spezifikation
200mm | |
Edelstahl | |
50 mm |
Intermediäre Pfanne | |
Testsiebe, vibrierender Siebschüttler AS 200 Basis |