Learn More
Linker Industrietechnik™ Testsieb aus Edelstahl, 200 mm Außendurchmesser, 25 mm H, PVC-Schweißnaht
Hergestellt mit PVC-Schweißen und einem Sieb aus Edelstahlgewebe.
Marke:  Linker Industrietechnik™ 552.025.221-052
Additional Details : Gewicht : 0.42300kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11799608
  • 286.90 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 11-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Edelstahl-Ringausführung
  • Edelstahl-Siebgewebe/-haut
  • PVC-Schweißnaht
  • Erhältlich in verschiedenen Siebmaschengrößen
Spezifikation
Spezifikation
Temperaturbeständig bis 70 °C
850 μm
200 mm
2.1 EN 10 204, ISO 3310-1
Edelstahl
Edelstahl
850 μm
Intern: 25 mm