Learn More
De Buyer™ Kochtöpfe aus Edelstahl
Marke:  De Buyer™ 3446.32N
Additional Details : Gewicht : 3.45600kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11920845
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Spezifikation
Stockpot
For bringing large quantities of liquid to the boil, for making soups, other unique dishes.
310 mm
Each
26 L
Stainless Steel
All cooktops including induction
440 mm
Sandwich bottom