Learn More
Fisherbrand™ Rührschaft aus Edelstahl
Artikelnummer. 12396667 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Enthält:
Klingenanker
Paddelklinge, 6 Löcher
Gewicht (metrisch):
0,01 kg
0,99 kg
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12396667
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für den Gebrauch mit Rührwerken. Fisherbrand™ Edelstahlwellen helfen Verschüttungen zu vermeiden und sorgen für gleichmäßiges, gründliches Rühren.
  • Erhältlich mit Ankerklingen oder Flügelklingen mit 6 Löchern
  • Preisgünstig
  • Optimale chemische Beständigkeit
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Rührwerk
Enthält Klingenanker
Menge Je 1
Typ Rührschaft
Gewicht (metrisch) 0,01 kg
Material Edelstahl