Learn More
Heidolph™ Ringpropeller aus Edelstahl
Artikelnummer. 10490263 Alle ansehen Heidolph Instruments Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Modell:
PR 31
PR 32
PR 33
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Modell unitSize
10490263 PR 31 1 Stück
10232361 PR 32 1 Stück
10242361 PR 33 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10490263 Lieferant Heidolph™ Lieferanten-Nr. 5093100000
Zuverlässige Lösungen für landwirtschaftliche Tests
Verwenden Sie den Aktionscode 28024
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 03-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Rotor aus Edelstahl (AISI 316L) wird für Anwendungen empfohlen, die eine mittlere oder hohe Drehzahl erfordern sowie für Mischaufgaben mit mittlerer oder hoher Viskosität.
  • Empfohlen für Anwendungen, die eine mittlere oder hohe Geschwindigkeit erfordern
  • Für Mischaufgaben mit mittlerer oder hoher Viskosität
  • Ausgezeichnete Mischeigenschaften für Homogenisierung und Suspensionen
  • Diese Modelle erzeugen eine axiale Strömung
  • Hergestellt aus Edelstahl (AISI316 L), Propellerdurchmesser 45 mm, Länge 400 mm,Ø Propellerwelle 8 mm, maximale Drehzahl 2,000 U/min
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) 8 mm
Durchmesser (metrisch) Welle 8 mm
Höhe (metrisch) Sägeblatt 8 mm
Länge (metrisch) 400 mm
Modell PR 31
Geschwindigkeit 2000 U/min
Typ Ringpropeller
Material Edelstahl