Beschreibung
- Empfohlen für Anwendungen, die eine mittlere oder hohe Geschwindigkeit erfordern
- Für Mischaufgaben mit mittlerer oder hoher Viskosität
- Ausgezeichnete Mischeigenschaften für Homogenisierung und Suspensionen
- Diese Modelle erzeugen eine axiale Strömung
- Hergestellt aus Edelstahl (AISI316 L), Propellerdurchmesser 45 mm, Länge 400 mm,Ø Propellerwelle 8 mm, maximale Drehzahl 2,000 U/min
Spezifikation
Spezifikation
| Durchmesser (metrisch) | 8 mm |
| Durchmesser (metrisch) Welle | 8 mm |
| Höhe (metrisch) Sägeblatt | 8 mm |
| Länge (metrisch) | 400 mm |
| Modell | PR 32 |
| Geschwindigkeit | 2000 U/min |
| Typ | Ringpropeller |
| Material | Edelstahl |