Learn More
Sartorius™ Reference Line Gewicht aus Edelstahl, OIML Klasse E1, mit DAkkS-Kalibrierzertifikat Artikelnummer.: 10490072
Verfügbar ab: 02-01-2026
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    887.00 CHF
    497.92 CHF / 1 Stück
    Sparen 389.08 CHF
    43% Rabatt
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Sartorius™ Reference Line Gewicht aus Edelstahl, OIML Klasse E1, mit DAkkS-Kalibrierzertifikat
Artikelnummer. 10490072 Alle ansehen Sartorius Produkte
20 g, 1 Stück
Click to view available options
Masse:
1 mg
2 mg
5 mg
10 mg geliefert
20 mg geliefert
50 mg
100 mg
200 mg geliefert
500 mg
1 g
2 g
5 g
10 g
20 g
50 g
100 g
200 g
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
10 kg
20 kg
50 kg
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10490072
Marke: Sartorius™ YCW42102
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    887.00 CHF
    497.92 CHF / 1 Stück
    Sparen 389.08 CHF
    43% Rabatt
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 02-01-2026
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Gehäusematerial Holz
Masse 20 g
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sartorius™ Reference Line Gewicht aus Edelstahl, OIML Klasse E1, mit DAkkS-Kalibrierzertifikat >