Learn More
Heidolph™ VISCO JET™ Mischsystem
Artikelnummer. 10621233 Alle ansehen Heidolph Instruments Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
115 bis 200 mm
120 bis 500 mm
Material:
Edelstahl
Edelstahlgehäuse V4A
Nabe aus Messing, Welle mit Polyamidbeschichtung
Geschwindigkeit:
170 bis 300 U/min
200 bis 700 U/min
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) Material Geschwindigkeit Packungsgröße
10621233 115 bis 200 mm Nabe aus Messing, Welle mit Polyamidbeschichtung 200 bis 700 U/min 1 Stück
10416172 115 bis 200 mm Edelstahlgehäuse V4A 200 bis 700 U/min 1 Stück
10511023 120 bis 500 mm Edelstahl 170 bis 300 U/min 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10621233 Lieferant Heidolph™ Lieferanten-Nr. 5091608100
Verfügbar ab: 15-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ideal zum Mischen viskoser Medien
  • Nützlich für Anwendungen, bei denen viskose Medien wie Pasten und Gele verwendet werden, die einen zuverlässigen Rührvorgang ohne Lufteintrag benötigen
  • Die einzigartige Form der Rührflügel löst eine eigendynamische Strömung aus, die die Verarbeitungszeit bei deutlich besseren Mischergebnissen - im Vergleich zu herkömmlichen Rührflügeln verkürzt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) 115 bis 200 mm
Durchmesser (metrisch) Welle 10 mm
Höhe (metrisch) Sägeblatt 10 mm
Länge (metrisch) 500 mm
Geschwindigkeit 200 bis 700 U/min
Typ Mischsystem
Abmessungen (L x B x H) 500 x 80 x 10 mm
Rührbereich 115 bis 200 mm
Beschichtung POM
Material Nabe aus Messing, Welle mit Polyamidbeschichtung