Learn More
Heidolph™ VISCO JET™ Mischsystem
Artikelnummer. 10416172 Alle ansehen Heidolph Instruments Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
115 bis 200 mm
120 bis 500 mm
Material:
Edelstahl
Edelstahlgehäuse V4A
Nabe aus Messing, Welle mit Polyamidbeschichtung
Geschwindigkeit:
170 bis 300 U/min
200 bis 700 U/min
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) Material Geschwindigkeit unitSize
10416172 115 bis 200 mm Edelstahlgehäuse V4A 200 bis 700 U/min 1 Stück
10621233 115 bis 200 mm Nabe aus Messing, Welle mit Polyamidbeschichtung 200 bis 700 U/min 1 Stück
10511023 120 bis 500 mm Edelstahl 170 bis 300 U/min 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10416172 Lieferant Heidolph™ Lieferanten-Nr. 5091608000
Verfügbar ab: 07-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Add to basket
Ideal zum Mischen viskoser Medien
  • Nützlich für Anwendungen, bei denen viskose Medien wie Pasten und Gele verwendet werden, die einen zuverlässigen Rührvorgang ohne Lufteintrag benötigen
  • Die einzigartige Form der Rührflügel löst eine eigendynamische Strömung aus, die die Verarbeitungszeit bei deutlich besseren Mischergebnissen - im Vergleich zu herkömmlichen Rührflügeln verkürzt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Durchmesser (metrisch) 115 bis 200 mm
Durchmesser (metrisch) Welle 10 mm
Höhe (metrisch) Sägeblatt 10 mm
Länge (metrisch) 500 mm
Größe Klingengröße: 80 mm
Geschwindigkeit 200 bis 700 U/min
Typ VISCO JET-80mm Mischsystem
Abmessungen (L x B x H) 500 x 80 x 10 mm
Rührbereich 115 bis 200 mm
Material Edelstahlgehäuse V4A