Learn More
Trajan Scientific and Medical™ GC-Verbindungsstücke aus Edelstahl
Bieten Verbindungen mit geringem Totvolumen für eine optimale Chromatographie
Marke:  Trajan Scientific and Medical™ 101270
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15209103
  • 57.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 24-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Geringes Totvolumen
  • Für Hochtemperatur-Applikationen
  • Leckfreie Anschlüsse
  • Erfordert keine Back-Ferrulen
  • Wird mit Graphit-, Graphit Vespel™- oder PTFE-Ferrulen verwendet
  • Geeignet für mit Glas, Quarzglas, Metall oder Kunststoff ausgekleidete Leitungen
  • Kein Schrumpfen und keine Röhrchenverzerrung
Spezifikation
Spezifikation
0.25 X 0.25 in.
Edelstahl
6.35 mm