Learn More
Trajan Scientific and Medical™ GC-Verbindungsstücke aus Edelstahl
Bieten Verbindungen mit geringem Totvolumen für eine optimale Chromatographie
57.00 CHF - 59.45 CHF
Produktcode | Marke | Außendurchmesser (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Außendurchmesser (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15269103
|
Trajan Scientific and Medical™
103330 |
0.0625 x 0.0625 Zoll |
59.45 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15209103
|
Trajan Scientific and Medical™
101270 |
0.25 X 0.25 in. |
57.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Geringes Totvolumen
- Für Hochtemperatur-Applikationen
- Leckfreie Anschlüsse
- Erfordert keine Back-Ferrulen
- Wird mit Graphit-, Graphit Vespel™- oder PTFE-Ferrulen verwendet
- Geeignet für mit Glas, Quarzglas, Metall oder Kunststoff ausgekleidete Leitungen
- Kein Schrumpfen und keine Röhrchenverzerrung
Spezifikation
Edelstahl |