Learn More
Nickel Electro™ Edelstahl-Giebeldeckel
Optimale Ergebnisse, da Proben in einem Wasserbad kontaminationsfrei und energiesparend aufbewahrt werden. Clifton™ Edelstahl-Giebeldeckel sind für die Nutzung der vollen Breite eines Clifton™ Wasserbades konzipiert und tragen zur Senkung des Energieverbrauchs und der Betriebskosten bei.
Marke:  Nickel Electro™ SL1-14
Additional Details : Gewicht : 1.00000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11449519
  • 216.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 17-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Entwickelt für die uneingeschränkte Nutzung der gesamten Bandbreite eines Clifton™ Wasserbades
  • Trägt zur Reduzierung der Verdunstung bei
  • Hilft, die Proben in einem Wasserbad vor Kontamination zu schützen und Energie zu sparen
  • Ermöglicht eine erweiterte Nutzung des Bades bis zum äußersten Rand des Tanks
  • Die Bauweise des Deckels sorgt dafür, dass die gesamte Menge an Kondensat wieder in das Bad zurückgeleitet wird
  • Isolierte Griffe für den sicheren Gebrauch
  • Senkt den Energieverbrauch und die Betriebskosten für Ihr Clifton Wasserbad
  • Die niedrigste Höhe des Giebels beträgt 45 mm über dem Bad
Spezifikation
Spezifikation
5 und 14 l ungerührte Bäder