Learn More
Nickel Electro™ Edelstahl-Giebeldeckel
Alle ansehen Nickel-Electro Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
2 und 4 l ungerührte Bäder
5 und 14 l ungerührte Bäder
Statische Wasserbäder und Schüttelbäder, 22 l und 28 l
Statische Wasserbäder und Schüttelbäder, 8 l und 10 l
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Entwickelt für die uneingeschränkte Nutzung der gesamten Bandbreite eines Clifton™ Wasserbades
- Trägt zur Reduzierung der Verdunstung bei
- Hilft, die Proben in einem Wasserbad vor Kontamination zu schützen und Energie zu sparen
- Ermöglicht eine erweiterte Nutzung des Bades bis zum äußersten Rand des Tanks
- Die Bauweise des Deckels sorgt dafür, dass die gesamte Menge an Kondensat wieder in das Bad zurückgeleitet wird
- Isolierte Griffe für den sicheren Gebrauch
- Senkt den Energieverbrauch und die Betriebskosten für Ihr Clifton Wasserbad
- Die niedrigste Höhe des Giebels beträgt 45 mm über dem Bad
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 2 und 4 l ungerührte Bäder |
| Material | Rostfreier Stahl |