Learn More
Schneider Gerd™ Mikro-Spatel aus Edelstahl, beide Enden löffelförmig
Dieser Spatel eignet sich für verschiedenste allgemeine Laboranwendungen. Schneider Gerd™ Mikro-Doppelspatel aus Edelstahl mit Löffelenden an beiden Seiten eignen sich optimal für den Einsatz mit den vielen verschiedenen Verbindungen.
Marke: Schneider Gerd™ 232
Additional Details : Gewicht : 0.01800kg
Beschreibung
- Mikrospatel aus Edelstahl, beide Enden löffelförmig
- Löffel zum Aufnehmen und Transportieren trockener Substanzen oder Flüssigkeiten
- Perfekt für sehr kleine Chemikalienmengen
- Zwei Endformen bieten eine erhöhte Vielseitigkeit
- Polierte Edelstahlgeräte sind mühelos zu reinigen und korrosionsbeständig
Spezifikation
Je 1 | |
Mikrolöffel-Spatel, doppelseitig | |
150 mm |
Doppellöffel | |
Edelstahl |