Learn More
Schneider Gerd™ Mikro-Spatel aus Edelstahl, beide Enden löffelförmig
Dieser Spatel eignet sich für verschiedenste allgemeine Laboranwendungen. Schneider Gerd™ Mikro-Doppelspatel aus Edelstahl mit Löffelenden an beiden Seiten eignen sich optimal für den Einsatz mit den vielen verschiedenen Verbindungen.
31.00 CHF - 36.70 CHF
Spezifikation
Form | Doppellöffel |
---|---|
Menge | Je 1 |
Produkttyp | Mikrolöffel-Spatel, doppelseitig |
Material | Edelstahl |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10265204
|
Schneider Gerd™
232 |
150 mm |
31.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10031654
|
Schneider Gerd™
234 |
210 mm |
36.70 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Mikrospatel aus Edelstahl, beide Enden löffelförmig
- Löffel zum Aufnehmen und Transportieren trockener Substanzen oder Flüssigkeiten
- Perfekt für sehr kleine Chemikalienmengen
- Zwei Endformen bieten eine erhöhte Vielseitigkeit
- Polierte Edelstahlgeräte sind mühelos zu reinigen und korrosionsbeständig
Spezifikation
Doppellöffel | |
Je 1 | |
Mikrolöffel-Spatel, doppelseitig | |
Edelstahl |