Learn More
Schneider Gerd™ Mikro-Spatel aus Edelstahl, beide Enden löffelförmig
Dieser Spatel eignet sich für verschiedenste allgemeine Laboranwendungen. Schneider Gerd™ Mikro-Doppelspatel aus Edelstahl mit Löffelenden an beiden Seiten eignen sich optimal für den Einsatz mit den vielen verschiedenen Verbindungen.
Marke:  Schneider Gerd™ 234
Additional Details : Gewicht : 0.03600kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10031654
  • 36.70 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 12-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Mikrospatel aus Edelstahl, beide Enden löffelförmig
  • Löffel zum Aufnehmen und Transportieren trockener Substanzen oder Flüssigkeiten
  • Perfekt für sehr kleine Chemikalienmengen
  • Zwei Endformen bieten eine erhöhte Vielseitigkeit
  • Polierte Edelstahlgeräte sind mühelos zu reinigen und korrosionsbeständig
Spezifikation
Spezifikation
Je 1
Mikrolöffel-Spatel, doppelseitig
210 mm
Doppellöffel