Learn More
Tenak™ RACK FüR 10 BOXE 32MM HöHE, ES, M. FEDER .
Mit Schnappverschlüssen an jedem Regal, um die Kryoboxen zu sichern. Tenak™ Comfort Gestelle aus Edelstahl für Tiefkühltruhen können mit den meisten Kryoboxen mit Standardhöhe aus Karton, Polypropylen und Polycarbonat verwendet werden.
Marke: Tenak™ TE24465
Additional Details : Gewicht : 1.90000kg
Beschreibung
- In verschiedenen Größen erhältlich
- Kann mit allen Tiefkühlgeräten verwendet werden
- Kryoboxen nicht enthalten
Spezifikation
Federschloss | |
Boxen (15) | |
Tiefkühltruhe | |
140 x 140 x 540 mm | |
540 mm | |
140 mm |
Komfortgestell | |
Edelstahl | |
1 Packung | |
140 mm | |
32 mm |