Learn More
Tenak™ RACK FüR 10 BOXE 32MM HöHE, ES, M. FEDER .
Mit Schnappverschlüssen an jedem Regal, um die Kryoboxen zu sichern. Tenak™ Comfort Gestelle aus Edelstahl für Tiefkühltruhen können mit den meisten Kryoboxen mit Standardhöhe aus Karton, Polypropylen und Polycarbonat verwendet werden.
91.20 CHF - 103.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp Komfortgestell
Enthält Federschloss
Material Edelstahl
Zur Verwendung mit (Geräte) Tiefkühltruhe
Menge 1 Packung
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Aufnahmevermögen Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Aufnahmevermögen Preis Menge & Verfügbarkeit  
15260794
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Tenak™
TE24460
Boxen (10)
91.20 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 11-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15280794
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Tenak™
TE24464
Boxen (14)
101.00 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 11-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15290794
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Tenak™
TE24465
Boxen (15)
103.00 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 11-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • In verschiedenen Größen erhältlich
  • Kann mit allen Tiefkühlgeräten verwendet werden
  • Kryoboxen nicht enthalten
Spezifikation
Spezifikation
Komfortgestell
Edelstahl
1 Packung
32 mm
Federschloss
Tiefkühltruhe
140 mm
140 mm