Learn More
Heidolph™ BR 14 Blattrührer (klappbare Rührflügel)
Artikelnummer. 10223031 Alle ansehen Heidolph Instruments Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
400 mm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Packungsgröße
10223031 400 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10223031 Lieferant Heidolph™ Lieferanten-Nr. 5091400000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    78.80 CHF
    67.20 CHF / 1 Stück
    Sparen 11.60 CHF
    14% Rabatt
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Ideal zum Auflösen und Homogenisieren in Gefäßen
Insbesondere bei der Verwendung von enghalsigen Gefäßen, z. B. Rundkolben, kommt ein Rührer mit schwenkbaren Rührflügeln zum Einsatz. So wie mit dem BR 14 Blattrührer (klappbare Rührflügel).
Dieser Blattrührer eignet sich ideal zum Auflösen und Homogenisieren in Gefäßen mit folgenden Eigenschaften:
  • Idealer Gefäßdurchmesser: 180 mm
  • Idealer Bodenabstand: 9 mm
  • Ideale Füllhöhe: 180 mm
  • Ideales Volumen: 4600 mL
Der BR 14 Blattrührer (klappbare Rührflügel) hat eine Gesamtlänge von 400 mm und ist aus Edelstahl gefertigt. Seine Rührwelle hat einen Durchmesser von 8 mm.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) Welle 8 mm
Abmessungen (L x B) 90 x 10 mm
Höhe (metrisch) Sägeblatt 10 mm
Länge (metrisch) 400 mm
Geschwindigkeit 800 U/min
Typ Faltbarer Blattrührer
Gewicht (metrisch) 0,16 kg
Rührbereich 800 U/min
Material Edelstahl