Beschreibung
SSX5 Polyclonal specifically detects SSX5 in Human samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | SSX5 |
| Anwendungen | Western Blot |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konzentration | 0.61mg/mL |
| Konjugat | Unconjugated |
| Verdünnung | Western Blot 1:500-1:3000 |
| Zusammensetzung | 0.1M Tris (pH 7.0), 0.1M Glycine and 20% Glycerol with 0.01% Thimerosal |
| Gen-Zugriffsnummer | O60225 |
| Gen-Alias | MGC9494, protein SSX5, synovial sarcoma, X breakpoint 5 |
| Gensymbole | SSX5 |
| Mehr anzeigen |