Learn More
SRGAP1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 13252-1-AP-150UL
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16831374
  • 385.92 CHF / 150 Mikroliter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
The protein encoded by this gene is a GTPase activator, working with the GTPase CDC42 to negatively regulate neuronal migration. The encoded protein interacts with the transmembrane receptor ROBO1 to inactivate CDC42.
Spezifikation
Spezifikation
SRGAP1
Polyclonal
Unconjugated
SRGAP1
ARHGAP13, KIAA1304, SRGAP1
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
117600, 314903, 57522
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
0.17 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q7Z6B7, Q91Z69
Srgap1
SRGAP1 Fusion Protein Ag4104
150 μL
Primary
Human, Mouse, Rat
Antibody
IgG
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
SRGAP1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech > 150 μL; Unconjugated