missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SRGAP1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
136.48 CHF - 385.92 CHF
Spezifikation
| Antigen | SRGAP1 |
|---|---|
| Konzentration | 0.17 mg/mL |
| Anwendungen | Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugat | Unconjugated |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
16841374
|
Proteintech
13252-1-AP-20UL |
20 μL |
136.48 CHF
20 Mikroliter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
|
16831374
|
Proteintech
13252-1-AP-150UL |
150 μL |
385.92 CHF
150 Mikroliter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschreibung
The protein encoded by this gene is a GTPase activator, working with the GTPase CDC42 to negatively regulate neuronal migration. The encoded protein interacts with the transmembrane receptor ROBO1 to inactivate CDC42.Spezifikation
| SRGAP1 | |
| Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Q7Z6B7, Q91Z69 | |
| 117600, 314903, 57522 | |
| SRGAP1 Fusion Protein Ag4104 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| SRGAP1 |
| 0.17 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| ARHGAP13, KIAA1304, SRGAP1 | |
| Srgap1 | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts