missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SRGAP1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke: Proteintech 13252-1-AP-20UL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
The protein encoded by this gene is a GTPase activator, working with the GTPase CDC42 to negatively regulate neuronal migration. The encoded protein interacts with the transmembrane receptor ROBO1 to inactivate CDC42.Spezifikation
| SRGAP1 | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| SRGAP1 | |
| ARHGAP13, KIAA1304, SRGAP1 | |
| Rabbit | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| RUO | |
| 117600, 314903, 57522 | |
| -20°C | |
| Liquid |
| Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation | |
| 0.17 mg/mL | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| Q7Z6B7, Q91Z69 | |
| Srgap1 | |
| SRGAP1 Fusion Protein Ag4104 | |
| 20 μL | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Antibody | |
| IgG |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur