Learn More
Cole Parmer™ Quadratische Wägeschiffchen aus Polystyrol, blau
Abgerundete Ecken erleichtern die Übertragung von pulverförmigen oder körnigen Proben.
Marke: Cole Parmer™ 01017-27
Additional Details : Gewicht : 2.00000kg
Beschreibung
- Abgerundete Ecken erleichtern die Probenübertragung.
- Einwegprodukt
- Blaue transparente Farbschalen bieten Kontrast für weiße Pulver und Feststoffe.
- Lichtdurchlässiges, gummiertes Polystyrol hält Temperaturen bis 180 ° F stand, biegt sich für einfaches Ausgießen.
- Biologisch inert; beständig gegen verdünnte Säuren, wässrige Lösungen, Alkohole und Basen.
- Geeignet für den Einsatz mit Waagen, Mikrowellen-Feuchtemessgeräten sowie für Hunderte andere Anwendungen im Bereich der Probenhandhabung.
- Der flache Boden verhindert ein Umkippen.
- Die konturierten Seitenflächen ermöglichen eine rutschfeste Handhabung.
Spezifikation
Flach | |
Blau | |
Polystyrol | |
Wägeschiffchen | |
180 °F | |
0,875 in. |
330 mL | |
Einwegprodukt | |
Quadratisch | |
500/Packung | |
5,5 in. | |
0,875 in. |