Learn More
Cole Parmer™ Quadratische Wägeschiffchen aus Polystyrol, blau
Abgerundete Ecken erleichtern die Übertragung von pulverförmigen oder körnigen Proben.
15.05 CHF - 146.00 CHF
Spezifikation
Bodenform Flach
Farbe Blau
Einwegprodukt Einwegprodukt
Material Polystyrol
Form Quadratisch
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
15426033
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Cole Parmer™
01017-06
20 mL
15.05 CHF
100 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 07-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15446043
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Cole Parmer™
01017-27
330 mL
146.00 CHF
500 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 03-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Abgerundete Ecken erleichtern die Probenübertragung.
  • Einwegprodukt
  • Blaue transparente Farbschalen bieten Kontrast für weiße Pulver und Feststoffe.
  • Lichtdurchlässiges, gummiertes Polystyrol hält Temperaturen bis 180 ° F stand, biegt sich für einfaches Ausgießen.
  • Biologisch inert; beständig gegen verdünnte Säuren, wässrige Lösungen, Alkohole und Basen.
  • Geeignet für den Einsatz mit Waagen, Mikrowellen-Feuchtemessgeräten sowie für Hunderte andere Anwendungen im Bereich der Probenhandhabung.
  • Der flache Boden verhindert ein Umkippen.
  • Die konturierten Seitenflächen ermöglichen eine rutschfeste Handhabung.
Spezifikation
Spezifikation
Flach
Einwegprodukt
Quadratisch
180 °F
Blau
Polystyrol
Wägeschiffchen