Learn More
Cole Parmer™ Quadratische Wägeschiffchen aus Polystyrol, blau
Abgerundete Ecken erleichtern die Übertragung von pulverförmigen oder körnigen Proben.
Marke: Cole Parmer™ 01017-06
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Abgerundete Ecken erleichtern die Probenübertragung.
- Einwegprodukt
- Blaue transparente Farbschalen bieten Kontrast für weiße Pulver und Feststoffe.
- Lichtdurchlässiges, gummiertes Polystyrol hält Temperaturen bis 180 ° F stand, biegt sich für einfaches Ausgießen.
- Biologisch inert; beständig gegen verdünnte Säuren, wässrige Lösungen, Alkohole und Basen.
- Geeignet für den Einsatz mit Waagen, Mikrowellen-Feuchtemessgeräten sowie für Hunderte andere Anwendungen im Bereich der Probenhandhabung.
- Der flache Boden verhindert ein Umkippen.
- Die konturierten Seitenflächen ermöglichen eine rutschfeste Handhabung.
Spezifikation
Flach | |
Blau | |
Polystyrol | |
Wägeschiffchen | |
180 °F | |
4,1 cm | |
0,8 cm |
20 mL | |
Einwegprodukt | |
Quadratisch | |
100/Packung | |
1,625 in. | |
0,313 in. | |
0,313 in. |