Learn More
Nabertherm™ Vertikaler Rohrofen, geteilte Ausführung, Serie RSV 1300 mit B500-Controller
Dank der geteilten Bauweise lassen sich die Arbeitsröhrchen leicht wechseln.Ein komfortabler Austausch verschiedener Arbeitsrohre ist leicht möglich.
6001.96 CHF - 13513.98 CHF
Produktcode | Marke | Außendurchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Außendurchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
17358119
|
Nabertherm™
RI152K3AN |
50 mm | 250 mm |
6001.96 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17378119
|
Nabertherm™
RI252K3AN |
50 mm | 500 mm |
6670.97 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17318129
|
Nabertherm™
RI322K3AN |
120 mm | 500 mm |
8448.63 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17358129
|
Nabertherm™
RI382K3AN |
80 mm | 500 mm |
8200.14 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17398129
|
Nabertherm™
RI422K3AN |
120 mm | 750 mm |
10904.84 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17338139
|
Nabertherm™
RI472K3AN |
170 mm | 750 mm |
12051.72 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17378139
|
Nabertherm™
RI482K3AN |
80 mm | 750 mm |
10465.21 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17318149
|
Nabertherm™
RI522K3AN |
120 mm | 1000 mm |
11946.59 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17358149
|
Nabertherm™
RI572K3AN |
170 mm | 1000 mm |
13513.98 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Höchsttemperatur:1300 °C
- Doppelschalengehäuse aus strukturiertem Edelstahl
- Es werden nur Fasermaterialien verwendet, die nicht gemäß TRGS 905, Klasse 1 oder 2 als krebserzeugend eingestuft sind
- Typ S-Thermoelement
- Rahmen für vertikale Anwendung
- Aufklappbare Ausführung für einfaches Einsetzen des Arbeitsrohrs
- Im Lieferumfang des Arbeitsrohrs aus Material C 530 sind Faserstecker für die Anwendung unter Luft enthalten
- Heizelemente auf Stützrohren sorgen für freie Strahlung
- RSV: Schaltanlage und Steuerung befinden sich getrennt vom Ofen in einem eigenen Wand- oder Standschrank
- Definierte Anwendung innerhalb der Einschränkungen der Betriebsanleitung
- NTLog Basic für Nabertherm Steuergerät: Aufzeichnung von Prozessdaten mit USB-Stick
Spezifikation
B500 | |
Bis zu 1300 °C |