Learn More
Spironolactone, Thermo Scientific™
32.27 CHF - 218.87 CHF
Chemische Identifikatoren
| CAS | 52-01-7 |
|---|---|
| Summenformel | C24H32O4S |
| Molekulargewicht (g/mol) | 416.576 |
| MDL-Nummer | MFCD00082250 |
| InChI-Schlüssel | LXMSZDCAJNLERA-ZHYRCANASA-N |
| PubChem CID | 5833 |
| ChEBI | CHEBI:9241 |
| IUPAC-Name | S-[(7R,8R,9S,10R,13S,14S,17R)-10,13-dimethyl-3,5'-dioxospiro[2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthrene-17,2'-oxolane]-7-yl] ethanethioate |
| SMILES | CC(=O)SC1CC2=CC(=O)CCC2(C3C1C4CCC5(C4(CC3)C)CCC(=O)O5)C |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
15402949
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J60119.03 |
1g |
32.27 CHF
1 Gramm |
Verfügbar ab: 25-09-2026
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
|
Sie müssen sich Anmelden oder registrieren, um diesen Artikel zu kaufen. Eingeschränkter Artikel |
|||||||||
|
15412949
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J60119.06 |
5g |
124.40 CHF
5 Gramm |
Verfügbar ab: 25-09-2026
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
|
Sie müssen sich Anmelden oder registrieren, um diesen Artikel zu kaufen. Eingeschränkter Artikel |
|||||||||
|
15422949
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J60119.09 |
10g |
218.87 CHF
10 Gramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
|
Sie müssen sich Anmelden oder registrieren, um diesen Artikel zu kaufen. Eingeschränkter Artikel |
|||||||||
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
SolubilitySoluble in chloroform and methanol. Slightly soluble in water.
Notes
Store in cool. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Store away from oxidizing agent.
Chemische Identifikatoren
| 52-01-7 | |
| 416.576 | |
| LXMSZDCAJNLERA-ZHYRCANASA-N | |
| CHEBI:9241 | |
| CC(=O)SC1CC2=CC(=O)CCC2(C3C1C4CCC5(C4(CC3)C)CCC(=O)O5)C |
| C24H32O4S | |
| MFCD00082250 | |
| 5833 | |
| S-[(7R,8R,9S,10R,13S,14S,17R)-10,13-dimethyl-3,5'-dioxospiro[2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthrene-17,2'-oxolane]-7-yl] ethanethioate |
Spezifikation
| Spironolactone | |
| White | |
| MFCD00082250 | |
| Soluble in chloroform and methanol. Slightly soluble in water. | |
| CC(=O)SC1CC2=CC(=O)CCC2(C3C1C4CCC5(C4(CC3)C)CCC(=O)O5)C | |
| 416.576 | |
| CHEBI:9241 |
| 52-01-7 | |
| C24H32O4S | |
| 14,8760 | |
| LXMSZDCAJNLERA-ZHYRCANASA-N | |
| S-[(7R,8R,9S,10R,13S,14S,17R)-10,13-dimethyl-3,5'-dioxospiro[2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthrene-17,2'-oxolane]-7-yl] ethanethioate | |
| 5833 | |
| 416.58 |
Sicherheit und Handhabung
GHS H Statement
H360-H302
May damage fertility or the unborn child.
Harmful if swallowed.
P201-P202-P260-P281-P308+P313-P501c
H351-H360F-H373
missing translation for 'einecsNumber' : 200-133-6
missing translation for 'rtecsNumber' : TU4725000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
- Spironolactone
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H360-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501-Inhalt/Behälter Entsorgung /gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen/ internationalen Vorschriften. zuführen.