Learn More
Spironolactone, Thermo Scientific™
Marke:  Thermo Scientific Alfa Aesar J60119.03
Menge 1g
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15402949
  • 32.27 CHF / 1 Gramm
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-09-2026
Beschreibung
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Solubility
Soluble in chloroform and methanol. Slightly soluble in water.
Notes
Store in cool. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Store away from oxidizing agent.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
52-01-7
416.576
LXMSZDCAJNLERA-ZHYRCANASA-N
CHEBI:9241
CC(=O)SC1CC2=CC(=O)CCC2(C3C1C4CCC5(C4(CC3)C)CCC(=O)O5)C
C24H32O4S
MFCD00082250
5833
S-[(7R,8R,9S,10R,13S,14S,17R)-10,13-dimethyl-3,5'-dioxospiro[2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthrene-17,2'-oxolane]-7-yl] ethanethioate
Spezifikation
Spironolactone
White
C24H32O4S
14,8760
LXMSZDCAJNLERA-ZHYRCANASA-N
S-[(7R,8R,9S,10R,13S,14S,17R)-10,13-dimethyl-3,5'-dioxospiro[2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthrene-17,2'-oxolane]-7-yl] ethanethioate
5833
416.58
52-01-7
1g
MFCD00082250
Soluble in chloroform and methanol. Slightly soluble in water.
CC(=O)SC1CC2=CC(=O)CCC2(C3C1C4CCC5(C4(CC3)C)CCC(=O)O5)C
416.576
CHEBI:9241
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • Spironolactone
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H360-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter Entsorgung /gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen/ internationalen Vorschriften. zuführen.
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation