missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SPIC Antibody (PCRP-SPIC-2C5), FITC, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18629617 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
100 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18629617 100 μg 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18629617 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP308334F

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

SPIC Monoclonal antibody specifically detects SPIC in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Protein Array
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen SPIC
Anwendungen Flow Cytometry, Immunofluorescence, Protein Array
Klassifikation Monoclonal
Klon PCRP-SPIC-2C5
Konjugat FITC
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias MGC40611, SPI-C, Spi-C transcription factor (Spi-1/PU.1 related), transcription factor Spi-C
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Recombinant full-length human SPIC protein (Uniprot: Q8N5J4)
Reinigungsverfahren Protein A or G purified
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 121599
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG2b
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.