Learn More
Spectrum™ Testkits für Biotech-Dialysemembranschläuche aus regenerierter Cellulose
0.5 Meter (1.6 Fuß) Dialyseschlauchlänge, ideal für kleine Anwendungen oder die Membranauswertung
125.46 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Dialyse-Testkit |
---|---|
Durchmesser (metrisch) | 10 mm |
Durchmesser (angloamerikanisch) | 0.39 Zoll |
Kitinhalt | 0.5 m Biotech-RC-Schläuche mit Glycerin, 2 Universal-Schlauchverschlüsse, 5 Öffnungsdorne |
Menge | Einzeln |
Includes: 0.5 m Biotech-RC-Schläuche mit Glycerin, 2 Universal-Schlauchverschlüsse, 5 Öffnungsdorne
Produktcode | Marke | MWCO | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | MWCO | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15330792
|
Spectrum™
133 342T |
20 kd |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
15360782
|
Spectrum™
133 198T |
3,5 bis 5 kd |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
15300792
|
Spectrum™
133 270T |
8 bis 10 kd |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
Beschreibung
UltraPure RC mit Biotechnologie-Gütegrad ist eine erstklassige Dialysemembran, die eine bessere Molekularselektivität als Standard-RC und eine höhere Toleranz als normale Biotech-CE bietet.
- Eigenschaften: Hydrophil, symmetrische Porosität
- 3 MWCOs: 3.5-5 kD, 8-10 kD und 20 kD
- UltraPure, ohne Schwermetalle oder Sulfide
Spezifikation
Dialyse-Testkit | |
0.39 Zoll | |
Einzeln |
10 mm | |
0.5 m Biotech-RC-Schläuche mit Glycerin, 2 Universal-Schlauchverschlüsse, 5 Öffnungsdorne | |
Ideal für die Membran- und Anwendungsbewertung für entscheidendere Trennungen |