Learn More
Spectrum™ Testkits für Biotech-Dialysemembranschläuche aus regenerierter Cellulose
0.5 Meter (1.6 Fuß) Dialyseschlauchlänge, ideal für kleine Anwendungen oder die Membranauswertung
Marke: Spectrum™ 133 342T
Additional Details : Gewicht : 0.05000kg
Includes: 0.5 m Biotech-RC-Schläuche mit Glycerin, 2 Universal-Schlauchverschlüsse, 5 Öffnungsdorne
Beschreibung
UltraPure RC mit Biotechnologie-Gütegrad ist eine erstklassige Dialysemembran, die eine bessere Molekularselektivität als Standard-RC und eine höhere Toleranz als normale Biotech-CE bietet.
- Eigenschaften: Hydrophil, symmetrische Porosität
- 3 MWCOs: 3.5-5 kD, 8-10 kD und 20 kD
- UltraPure, ohne Schwermetalle oder Sulfide
Spezifikation
Dialyse-Testkit | |
10 mm | |
0.5 m Biotech-RC-Schläuche mit Glycerin, 2 Universal-Schlauchverschlüsse, 5 Öffnungsdorne | |
Ideal für die Membran- und Anwendungsbewertung für entscheidendere Trennungen |
20 kd | |
0.39 Zoll | |
Einzeln |