Learn More
Spectrum™ Spectra Mesh™ Gewebte Filter aus Polyester
Besteht aus einzelnen Strängen, die in ein Maschengitter eingewoben sind
Marke: Spectrum™ 145 831
Additional Details : Gewicht : 0.05000kg
Beschreibung
- Wasseraffinität: Leicht hydrophob
- Festigkeit/Haltbarkeit: Hoch
- Adsorption: Niedrig
- Beste Beständigkeit: Laugen und organische Stoffe
- pH-Beständigkeit: pH 3–13
- Thermische Stabilität: bis zu 140 °C
- Sterilisation: Autoklavierbar
Spezifikation
Scheibe | |
10 μm | |
55 μm |
Polyester | |
Trinkwasseraufbereitung, Schwebböden, Luft/Asbest, Kohlestaubanalyse, Spurenelementanalyse, Düngemittel, wässrige Serumaufklärung, organische Serumaufklärung | |
55 mm |