Learn More
Spectrum™ Spectra Mesh™ Gewebte Filter aus Polyester
Besteht aus einzelnen Strängen, die in ein Maschengitter eingewoben sind
140.76 CHF - 185.64 CHF
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15390852
|
Spectrum™
145 831 |
55 mm |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
15330972
|
Spectrum™
148 272 |
47 mm |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
15360892
|
Spectrum™
145 940 |
9 cm |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
Beschreibung
- Wasseraffinität: Leicht hydrophob
- Festigkeit/Haltbarkeit: Hoch
- Adsorption: Niedrig
- Beste Beständigkeit: Laugen und organische Stoffe
- pH-Beständigkeit: pH 3–13
- Thermische Stabilität: bis zu 140 °C
- Sterilisation: Autoklavierbar
Spezifikation
Polyester |