Learn More
Spectrum™ Spectra Mesh™ Gewebte Polyesterfilter
Besteht aus einzelnen Strängen, die in ein Maschengitter eingewoben sind
Marke: Spectrum™ 148 272
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Wasseraffinität: Leicht hydrophob
- Festigkeit/Haltbarkeit: Hoch
- Adsorption: Niedrig
- Beste Beständigkeit: Laugen und organische Stoffe
- pH-Beständigkeit: pH 3–13
- Thermische Stabilität: bis zu 140 °C
- Sterilisation: Autoklavierbar
Spezifikation
Scheibe | |
10 μm | |
55 μm |
Polyester | |
Trinkwasseraufbereitung, Schwebböden, Luft/Asbest, Kohlestaubanalyse, Spurenelementanalyse, Düngemittel, wässrige Serumaufklärung, organische Serumaufklärung | |
47 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Spectrum™ Spectra Mesh™ Gewebte Polyesterfilter > Diameter: 47 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur