Learn More
Spectrum™ Drawer/Ganizer™ Tragbare Organizer-Tabletts
Starre 1/8 in. Polystyrol-Tabletts mit leicht zu greifenden gefalteten Kanten für den Transport von Laborartikeln und die Mobilisierung experimenteller Aktivitäten
Marke: Spectrum™ 155 570
Additional Details : Gewicht : 0.30000kg
Beschreibung
Starre 1/8 in. Polystyrol-Tabletts mit leicht zu greifenden gefalteten Kanten für den Transport von Laborartikeln und die Mobilisierung experimenteller Aktivitäten
Tiefe Fächer sind ideal für große Mengen oder bieten eine sekundäre Auffangvorrichtung für verschüttete Flüssigkeiten. Auch für Laborschubladen, Kühlschränke und Arbeitsplatten entwickelt, um Verbrauchsmaterialien zu schützen, wertvollen Platz zu schaffen und die Sicherheit im Labor zu verbessern.
- Entwickelt für Mobilität und die Aufbewahrung in Schubladen
- Schützt Verbrauchsmaterialien, erhöht die Sicherheit und bietet eine sekundäre Auffangvorrichtung
- Sechs Fachkonfigurationen sind in zwei Größen erhältlich (groß und klein)
Spezifikation
10 cm (12 Square Compartments) | |
Stopfen und passendes Tablett | |
12 quadratische 10 x 10 cm-Fächer | |
Klein |
Polystyrol | |
10 cm (12 Square Compartments) | |
Square | |
0.32 cm |