Learn More
Spectrum™ Drawer/Ganizer™ Tragbare Organizer-Tabletts
Starre 1/8 in. Polystyrol-Tabletts mit leicht zu greifenden gefalteten Kanten für den Transport von Laborartikeln und die Mobilisierung experimenteller Aktivitäten
64.39 CHF - 75.75 CHF
Produktcode | Marke | Enthält | Größe | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Enthält | Größe | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
15371042
|
Spectrum™
155 585 |
4 enge 42 x 7-cm-Fächer | Klein | Pipetten- und Säulen-Organizerablage |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||
15341042
|
Spectrum™
155 510 |
42 x 7 cm 6 Narrow Compartments | Large | Pipette Tray |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||
15331042
|
Spectrum™
155 495 |
16 quadratische 11 x 10 cm-Fächer | Groß | Stopfen und passendes Tablett |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||
15361042
|
Spectrum™
155 570 |
12 quadratische 10 x 10 cm-Fächer | Klein | Stopfen und passendes Tablett |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||
15301042
|
Spectrum™
155 450 |
15 Fächer in verschiedenen Größen | Groß | Teile- und Chromatographietablett |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||
15301052
|
Spectrum™
155 645 |
7 Fächer in verschiedenen Größen | Klein | Teile- und Chromatographietablett |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||
15311042
|
Spectrum™
155 465 |
4 gleiche 23 x 20 cm-Fächer | Klein | Organizerablage für Utensilien und Geräte |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||
15381042
|
Spectrum™
155 600 |
5 Fächer in verschiedenen Größen | Klein | Klammer und Instrumenten-Organizer-Tablett |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||
15351042
|
Spectrum™
155 525 |
7 Fächer in verschiedenen Größen | Groß | Klammer und Instrumenten-Organizer-Tablett |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||
15321052
|
Spectrum™
155 675 |
Fünf Fächer zu 27 x 6 cm und zwei Fächer zu 16 x 14 cm | Klein | Organizer-Tablett für Mikropipetten |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||
15391032
|
Spectrum™
155 430 |
Sieben 27 x 6 cm und zwei 23 x 23 Fächer | Groß | Organizer-Tablett für Mikropipetten |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||
15391042
|
Spectrum™
155 630 |
4 gleiche 20 x 15 cm-Fächer | Klein | Organizerablage für Utensilien und Geräte |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||
Beschreibung
Starre 1/8 in. Polystyrol-Tabletts mit leicht zu greifenden gefalteten Kanten für den Transport von Laborartikeln und die Mobilisierung experimenteller Aktivitäten
Tiefe Fächer sind ideal für große Mengen oder bieten eine sekundäre Auffangvorrichtung für verschüttete Flüssigkeiten. Auch für Laborschubladen, Kühlschränke und Arbeitsplatten entwickelt, um Verbrauchsmaterialien zu schützen, wertvollen Platz zu schaffen und die Sicherheit im Labor zu verbessern.
- Entwickelt für Mobilität und die Aufbewahrung in Schubladen
- Schützt Verbrauchsmaterialien, erhöht die Sicherheit und bietet eine sekundäre Auffangvorrichtung
- Sechs Fachkonfigurationen sind in zwei Größen erhältlich (groß und klein)
Spezifikation
Polystyrol | |
0.32 cm |