Learn More
Spectrum™ Dialyseschlauchverschlüsse: Spectra/Por™ Standardtyp
Besteht aus einer einteiligen, klappbaren Klemme mit Dichtstegen zum sicheren Einrasten des Dialyseschlauchs, um eine auslaufsichere Abdichtung zu gewährleisten
Marke:  Spectrum™ 132738
Additional Details : Gewicht : 0.09810kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11445969
  • 130.00 CHF / 10 Stück
Verfügbar ab: 21-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Besteht aus einer einteiligen, klappbaren Klemme mit Dichtstegen zum sicheren Einrasten des Dialyseschlauchs, um eine auslaufsichere Abdichtung zu gewährleisten
Spectra/Por Standardverschlusstyp:
  • Aus Polypropylen zur Unterstützung des Probenauftriebs
  • Beibehaltung der vertikalen Probenausrichtung bei Verwendung mit einem Spectra/Por Weighted Closure.
  • 5 Dichtungsbreiten: 12, 23, 35, 55 und 75 mm
  • In 4 Farben zur einfacheren Probenidentifizierung
  • Autoklavierbar
  • 10 Stück pro Packung; nur zur Verwendung mit RC Dialyseschläuchen. Nicht zur Verwendung mit CE-Schläuchen.
Spezifikation
Spezifikation
Dialyseschlauchverschlüsse
Polypropylen
Autoklavierbar
32 bis 250 °F
Jeweils
Regenerierte Cellulose
75 mm
Orange
0°bis 121 °C
Für den Probenauftrieb und die vertikale Orientierung, Spektrallaboren, nur zur Verwendung mit RC