Learn More
Spectrum™ Dialyseschlauchverschlüsse: Spectra/Por™ Standardtyp
Besteht aus einer einteiligen, klappbaren Klemme mit Dichtstegen zum sicheren Einrasten des Dialyseschlauchs, um eine auslaufsichere Abdichtung zu gewährleisten
112.00 CHF - 154.00 CHF
Produktcode | Marke | Farbe | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10012284
|
Spectrum™
142936 |
Blau | 35 mm |
126.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 03-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10002244
|
Spectrum™
132734 |
Orange | 12 mm |
112.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 03-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11770753
|
Spectrum™
142736 |
Weiß | 35 mm |
126.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 03-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11425969
|
Spectrum™
132735 |
Orange | 23 mm |
121.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 03-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11445969
|
Spectrum™
132738 |
Orange | 75 mm |
130.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 03-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11348280
|
Spectrum™
142836 |
Grün | 35 mm |
151.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 29-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11302613
|
Spectrum™
132737 |
Orange | 55 mm |
154.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11734846
|
Spectrum™
142837 |
Grün | 55 mm |
129.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 03-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11435969
|
Spectrum™
132736 |
Orange | 35 mm |
126.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 03-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
Besteht aus einer einteiligen, klappbaren Klemme mit Dichtstegen zum sicheren Einrasten des Dialyseschlauchs, um eine auslaufsichere Abdichtung zu gewährleisten
Spectra/Por Standardverschlusstyp:
- Aus Polypropylen zur Unterstützung des Probenauftriebs
- Beibehaltung der vertikalen Probenausrichtung bei Verwendung mit einem Spectra/Por Weighted Closure.
- 5 Dichtungsbreiten: 12, 23, 35, 55 und 75 mm
- In 4 Farben zur einfacheren Probenidentifizierung
- Autoklavierbar
- 10 Stück pro Packung; nur zur Verwendung mit RC Dialyseschläuchen. Nicht zur Verwendung mit CE-Schläuchen.
Spezifikation
Autoklavierbar |